Drukuj
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 4-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylate
PC520700-25G PC520700-5G
APOSPC520700-25GEA 4080 PLN
APOSPC520700-25G APOSPC520700-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
Formuła: C₉H₁₃F₃O₂
MW: 210.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14525503
Numer CAS: 1204296-05-8