Drukuj
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride
PC520698-1G PC520698-5G
APOSPC520698-1GEA 754 PLN
APOSPC520698-1G APOSPC520698-5G
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 96%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride
Formuła: C₅H₉ClF₃NO₂
MW: 207.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14525479
Numer CAS: 193140-71-5