Drukuj
(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520695-5G PC520695-25G PC520695-100G
APOSPC520695-5GEA 400 PLN
APOSPC520695-5G APOSPC520695-25G APOSPC520695-100G
(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene 95%
(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene
Formuła: C₈H₇ClF₂
MW: 176.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14525555
Numer CAS: 55805-08-8