Drukuj
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC520688-1G PC520688-500MG PC520688-5G
APOSPC520688-1GEA 1980 PLN
APOSPC520688-1G APOSPC520688-500MG APOSPC520688-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Formuła: C₇H₇F₂N
MW: 143.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12404951
Numer CAS: 114468-03-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III