Drukuj
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520687-1G PC520687-25G PC520687-5G
APOSPC520687-1GEA 992 PLN
APOSPC520687-1G APOSPC520687-25G APOSPC520687-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 95%
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Formuła: C₇H₇F₂N
MW: 143.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12404950
Numer CAS: 114490-29-8