Drukuj
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520685-10G PC520685-1G PC520685-5G
APOSPC520685-10GEA 8120 PLN
APOSPC520685-10G APOSPC520685-1G APOSPC520685-5G
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole 97%
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole
Formuła: C₅H₂F₆N₂
MW: 204.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12546953
Numer CAS: 651-34-3