Drukuj
3,6-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520683-10G PC520683-1G PC520683-5G
APOSPC520683-10GEA 3030 PLN
APOSPC520683-10G APOSPC520683-1G APOSPC520683-5G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12546978
Numer CAS: 1010413-52-1