Drukuj
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520681-10G PC520681-1G PC520681-5G
APOSPC520681-10GEA 4660 PLN
APOSPC520681-10G APOSPC520681-1G APOSPC520681-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12546975
Numer CAS: 106877-18-3