Drukuj
1,2-Dichloro-4,5-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC520674-10G PC520674-1G PC520674-5G
APOSPC520674-10GEA 6150 PLN
APOSPC520674-10G APOSPC520674-1G APOSPC520674-5G
1,2-Dichloro-4,5-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₂Cl₂F₆
MW: 283 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11100166
Numer CAS: 320-22-9