Drukuj
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC520664-25G PC520664-5G
APOSPC520664-25GEA 1170 PLN
APOSPC520664-25G APOSPC520664-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formuła: C₇H₁₂F₂O
Temp. Wrzenia: 207…213 °C
Gęstość: 1,1543 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847775
Numer CAS: 178312-48-6