Drukuj
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520660-1G PC520660-5G
APOSPC520660-1GEA 934 PLN
APOSPC520660-1G APOSPC520660-5G
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₉H₅F₇
MW: 246.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226656
Numer CAS: 1099597-68-8