Drukuj
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520659-1G PC520659-5G
APOSPC520659-1GEA 1110 PLN
APOSPC520659-1G APOSPC520659-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene 95%
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formuła: C₈H₂F₈
MW: 250.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226681
Numer CAS: 27059-24-1