Drukuj
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520657-25G PC520657-5G
APOSPC520657-25GEA 2910 PLN
APOSPC520657-25G APOSPC520657-5G
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₃F₇
MW: 232.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11100160
Numer CAS: 1092349-75-1