Drukuj
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520656-1G PC520656-5G
APOSPC520656-1GEA 1050 PLN
APOSPC520656-1G APOSPC520656-5G
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₈H₅F₆N
MW: 229.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226677
Numer CAS: 1099597-76-8