Drukuj
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520655-1G PC520655-5G
APOSPC520655-1GEA 679 PLN
APOSPC520655-1G APOSPC520655-5G
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₉H₆ClF₅
MW: 244.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11845801
Numer CAS: 1138444-94-6