Drukuj
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520651-1G PC520651-5G
APOSPC520651-1GEA 963 PLN
APOSPC520651-1G APOSPC520651-5G
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formuła: C₉H₇Cl₂F₃
MW: 243.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226648
Numer CAS: 1099597-55-3