Drukuj
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520645-10G PC520645-1G PC520645-5G
APOSPC520645-10GEA 5760 PLN
APOSPC520645-10G APOSPC520645-1G APOSPC520645-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formuła: C₈H₅BrF₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226531
Numer CAS: 1099598-18-1