Drukuj
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520644-10G PC520644-1G PC520644-5G
APOSPC520644-10GEA 6150 PLN
APOSPC520644-10G APOSPC520644-1G APOSPC520644-5G
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formuła: C₉H₈BrF₃
MW: 253.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226672
Numer CAS: 1099597-60-0