Drukuj
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520643-1G PC520643-25G PC520643-5G
APOSPC520643-1GEA 363 PLN
APOSPC520643-1G APOSPC520643-25G APOSPC520643-5G
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₆ClF₃
MW: 194.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226662
Numer CAS: 93242-63-8