Drukuj
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520642-1G PC520642-500MG PC520642-5G
APOSPC520642-1GEA 1580 PLN
APOSPC520642-1G APOSPC520642-500MG APOSPC520642-5G
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene
Formuła: C₉H₉F₃
MW: 174.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226603
Numer CAS: 161361-16-6