Drukuj
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520637-10G PC520637-1G PC520637-5G
APOSPC520637-10GEA 8070 PLN
APOSPC520637-10G APOSPC520637-1G APOSPC520637-5G
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine
Formuła: C₈H₉F₂N
MW: 157.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226592
Numer CAS: 1186194-56-8