Drukuj
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520633-10G PC520633-1G PC520633-5G
APOSPC520633-10GEA 8120 PLN
APOSPC520633-10G APOSPC520633-1G APOSPC520633-5G
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₉H₅ClF₆
MW: 262.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226668
Numer CAS: 1099597-50-8