Drukuj
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520630-1G PC520630-5G
APOSPC520630-1GEA 876 PLN
APOSPC520630-1G APOSPC520630-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₉H₆F₆
MW: 228.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226715
Numer CAS: 1022980-26-2