Drukuj
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520629-10G PC520629-1G PC520629-5G
APOSPC520629-10GEA 4600 PLN
APOSPC520629-10G APOSPC520629-1G APOSPC520629-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₉H₆F₆
MW: 228.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226548
Numer CAS: 50562-22-6