Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520623-1G PC520623-5G
APOSPC520623-1GEA 1030 PLN
APOSPC520623-1G APOSPC520623-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₅ClF₄
MW: 212.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226667
Numer CAS: 1099597-48-4