Drukuj
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520619-1G PC520619-5G
APOSPC520619-1GEA 795 PLN
APOSPC520619-1G APOSPC520619-5G
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formuła: C₉H₈BrF₃
MW: 253.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226575
Numer CAS: 1099597-31-5