Drukuj
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520618-10G PC520618-1G PC520618-5G
APOSPC520618-10GEA 5240 PLN
APOSPC520618-10G APOSPC520618-1G APOSPC520618-5G
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆HCl₂F₄N
MW: 233.98 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11100554
Numer CAS: 1099598-11-4