Drukuj
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC520612-10G PC520612-1G PC520612-5G
APOSPC520612-10GEA 5260 PLN
APOSPC520612-10G APOSPC520612-1G APOSPC520612-5G
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₂F₅N
Temp. Wrzenia: 64 °C/150mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226519
Numer CAS: 1099598-21-6