Drukuj
1-Bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520609-10G PC520609-1G PC520609-5G
APOSPC520609-10GEA 7540 PLN
APOSPC520609-10G APOSPC520609-1G APOSPC520609-5G
1-Bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene
Formuła: C₉H₉BrF₂
MW: 235.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226517
Numer CAS: 1099598-20-5