Drukuj
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520600-250MG PC520600-500MG
APOSPC520600-250MGEA 1400 PLN
APOSPC520600-250MG APOSPC520600-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formuła: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10696245
Numer CAS: 944900-39-4