Drukuj
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520595-1G PC520595-5G
APOSPC520595-1GEA 586 PLN
APOSPC520595-1G APOSPC520595-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₂BrF₄N
MW: 243.99 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10699118
Numer CAS: 89402-29-9