Drukuj
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520594-10G PC520594-1G PC520594-5G
APOSPC520594-10GEA 3730 PLN
APOSPC520594-10G APOSPC520594-1G APOSPC520594-5G
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formuła: C₈H₆BrF₃
MW: 239.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09996898
Numer CAS: 1027513-81-0