Drukuj
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC520593-1G PC520593-5G
APOSPC520593-1GEA 801 PLN
APOSPC520593-1G APOSPC520593-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₂F₅N
MW: 183.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 139…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10699122
Numer CAS: 1099597-92-8
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1 III