Drukuj
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520566-1G PC520566-500MG PC520566-5G
APOSPC520566-1GEA 1160 PLN
APOSPC520566-1G APOSPC520566-500MG APOSPC520566-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196.700 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08445820
Numer CAS: 180918-40-5