Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520560-25G PC520560-5G
APOSPC520560-25GEA 1530 PLN
APOSPC520560-25G APOSPC520560-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
MW: 214.0300 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07782073
Numer CAS: 916792-13-7