Drukuj
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520538-25G PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA 6960 PLN
APOSPC520538-25G APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268.21 g/mol
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973012
Numer CAS: 1099597-82-6