Drukuj
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC520534-1G PC520534-250MG
APOSPC520534-1GEA 836 PLN
APOSPC520534-1G APOSPC520534-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Formuła: C₉H₆F₃N
Temp. topnienia: 107…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972104
Numer CAS: 51310-54-4