Drukuj
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC520507-10G PC520507-1G PC520507-5G
APOSPC520507-10GEA 6040 PLN
APOSPC520507-10G APOSPC520507-1G APOSPC520507-5G
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formuła: C₇H₄BrF₃O₂S
Temp. topnienia: 60…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00474580
Numer CAS: 312-20-9