Drukuj
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
PC5204M-100G PC5204M-25G PC5204M-500G
APOSPC5204M-100GEA 662 PLN
APOSPC5204M-100G APOSPC5204M-25G APOSPC5204M-500G
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 98%
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Formuła: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266.22 g/mol
Temp. topnienia: 70…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054501
Numer CAS: 893-33-4