Drukuj
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5197-25G PC5197-5G PC5197-100G
APOSPC5197-25GEA 2320 PLN
APOSPC5197-25G APOSPC5197-5G APOSPC5197-100G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formuła: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077605
Numer CAS: 57946-60-8