Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
PC5195-1G PC5195-5G PC5195-25G
APOSPC5195-1GEA 131 PLN
APOSPC5195-1G APOSPC5195-5G APOSPC5195-25G
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine
Formuła: C₇H₇F₃N₂O
Temp. Wrzenia: 106…108 °C/5mmHg
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094278
Numer CAS: 658-89-9