Drukuj
Methyl trifluoropyruvate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5185E-25G PC5185E-5G
APOSPC5185E-25GEA 168 PLN
APOSPC5185E-25G APOSPC5185E-5G
Methyl trifluoropyruvate 95%
Methyl trifluoropyruvate
Formuła: C₄H₃F₃O₃
Temp. Wrzenia: 84…86 °C
Gęstość: 1,529 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00114936
Numer CAS: 13089-11-7
Jednostka: 3272
ADR: 3,III