Drukuj
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetate, 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetic Acid Methyl Ester
PC5184E-5G PC5184E-1G PC5184E-25G
APOSPC5184E-5GEA 946 PLN
APOSPC5184E-5G APOSPC5184E-1G APOSPC5184E-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate
Formuła: C₅H₄F₆O₂
MW: 210.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 90…91 °C
Gęstość: 1.604 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054663
Numer CAS: 360-54-3
Jednostka: 3272
ADR: 3 III