Drukuj
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5174-5G PC5174-25G
APOSPC5174-5GEA 673 PLN
APOSPC5174-5G APOSPC5174-25G
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formuła: C₉H₉F₃O
Temp. Wrzenia: 62…63 °C/0,5mmHg
Gęstość: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039618
Numer CAS: 1737-26-4