Drukuj
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
PC5172-250G PC5172-500G
APOSPC5172-250GEA 363 PLN
APOSPC5172-250G APOSPC5172-500G
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 86…87 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 13…14 °C
Gęstość: 1.268 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042324
Numer CAS: 2967-66-0