Drukuj
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Z-100G PC5171Z-25G PC5171Z-500G
APOSPC5171Z-100GEA 232 PLN
APOSPC5171Z-100G APOSPC5171Z-25G APOSPC5171Z-500G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 93…95 °C/20mmHg
Gęstość: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043543
Numer CAS: 2557-13-3
Jednostka: 3272
ADR: 3 III