Drukuj
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5171L-1G PC5171L-5G
APOSPC5171L-1GEA 110 PLN
APOSPC5171L-1G APOSPC5171L-5G
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 91…93 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052336
Numer CAS: 148437-99-4