Drukuj
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5166-5G PC5166-1G PC5166-25G
APOSPC5166-5GEA 414 PLN
APOSPC5166-5G APOSPC5166-1G APOSPC5166-25G
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₄F₄N₂O₂
MW: 224.1125 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094266
Numer CAS: 344-29-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III