Drukuj
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5164-1G PC5164-5G
APOSPC5164-1GEA 356 PLN
APOSPC5164-1G APOSPC5164-5G
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Formuła: C₇H₆ClF₃N₂
Temp. topnienia: 61…63 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00119550
Numer CAS: 157590-59-5