Drukuj
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Nitro-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
PC5163-1G PC5163-250MG PC5163-5G
APOSPC5163-1GEA 145 PLN
APOSPC5163-1G APOSPC5163-250MG APOSPC5163-5G
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₄ClF₃N₂O₂
MW: 240.5700 g/mol
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094264
Numer CAS: 167415-22-7